Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Somso® Pea Pod | Avantor

Somso® Pea Pod

Pea pod, 39 cm, 15 cm, 15 cm
Catalog # 470312-534
Supplier:   MARCUS SOMMER
Fournisseur #:  BOS15/16
Somso® Pea Pod
Catalog # 470312-534
Supplier:  MARCUS SOMMER
Somso® Pea Pod
Somso® Pea Pod

Pea pod, 39 cm, 15 cm, 15 cm

Price
$1,070.00
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents

Somso® premium quality models.

  • 5 year warranty

Pisum sativum, enlarged approx. 8 times, in SOMSO-Plast®. After Prof. Dr. W. Weber. Separable into 3 parts. On a stand with green base and explanatory note.

Ordering information: Items on this page are not stocked and may have an extended time for delivery.

Spécifications
  • Désignation:
    Pea pod
  • Hauteur:
    15 cm
  • Longueur:
    15 cm
  • Width:
    39 cm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.