700 System Premium Pistons, Techcon
700 System Premium Pistons, Techcon
Supplier:   Techcon Systems
700 System Premium Pistons, Techcon
Supplier:  Techcon Systems
Certificates
700 System Premium Pistons, Techcon
700 System Premium Pistons, Techcon
8 Options Available Below
Product Details & Documents
Pistons are available in white wiper and red straight wall styles
The low friction wiper piston can be used with all materials and features a full lip seal. The air-free loading design of the straight wall piston allows air to bleed while retaining product security. Made of polyethylene. UV blocking. Dispense high-viscosity materials of 55,000cP minimum.
Product Family Options
White Wiper
Informations sur le produit
  • Capacité
    Availability
    Price
  • 10 cm³
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $104.14
    $104.14
    Pack of 50
       $104.14
    Supplier Number: 7100009WPK
  • 3 cm³
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $64.24
    $64.24
    Pack of 50
       $64.24
    Supplier Number: 7030009WPK
  • 30/55 cm³
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $144.50
    $144.50
    Pack of 50
       $144.50
    Supplier Number: 7300009WPK
  • 5 cm³
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $74.60
    $74.60
    Pack of 50
       $74.60
    Supplier Number: 7050009WPK
Red Straight Wall
Informations sur le produit
  • Capacité
    Availability
    Price
  • 3 cm³
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $117.75
    $117.75
    Pack of 50
       $117.75
    Supplier Number: 7030006RPK
  • 5 cm³
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $94.12
    $94.12
    Pack of 50
       $94.12
    Supplier Number: 7050006RPK
  • 10 cm³
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $116.85
    $116.85
    Pack of 50
       $116.85
    Supplier Number: 7100006RPK
  • 30/55 cm³
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $164.95
    $164.95
    Pack of 50
       $164.95
    Supplier Number: 7300006RPK