Synthware Liebig Condensers | Avantor
Synthware Liebig Condensers
Supplier:   Kemtech America
Synthware Liebig Condensers
Supplier:  Kemtech America
Certificates
Synthware Liebig Condensers
Synthware Liebig Condensers
9 Options Available Below
Product Details & Documents
With top outer [ST] joint and bottom inner [ST] joint.
  • Liebig style condenser
  • Heavy wall borosilicate construction
  • Ground glass joint
  • Jacketed
Jacketed liebig condenser is perfect for most chemical distillation applications.
Product Family Options
8 mm Hose Connection
Informations sur le produit
  • ST Joint
    Jacket Length
    Availability
    Price
  • 14/20
    120 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $185.02
    $185.02
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $185.02
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: C201120
  • 19/22
    180 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $226.53
    $226.53
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $226.53
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: C209180
  • 19/22
    300 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $207.11
    $207.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $207.11
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: C209300
10 mm Hose Connection
Informations sur le produit
  • ST Joint
    Jacket Length
    Availability
    Price
  • 24/40
    100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $192.54
    $192.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $192.54
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: C204100
  • 24/40
    200 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $232.57
    $232.57
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $232.57
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: C204200
  • 24/40
    250 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $192.45
    $192.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $192.45
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: C204250
  • 24/40
    300 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $213.13
    $213.13
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $213.13
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: C204300
  • 24/40
    400 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $250.39
    $250.39
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $250.39
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: C204400
  • 24/40
    500 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $223.04
    $223.04
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $223.04
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: C204500