VWR® Caps
VWR® Caps
VWR® Caps
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Caps
28 Options Available Below
Product Details & Documents
Safe-T-Flex caps feature a unique, flexible, over-locking design that locks securely on the outside of the tube lip and can be removed with one hand.
  • Polyethylene construction
  • Liquid-tight seal
  • Color-coded for easy specimen identification
  • Cap top can be labeled
  • Self-locking caps hold firmly in any position
A tight seal ensures sample integrity and prevents spillage or evaporation of serum samples
Caps fit all varieties of blood collecting and disposable culture tubes. They are color-coded for easy specimen identification and to help guard against cross-contamination. Top of cap can also be numbered or labelled with indelible ink. Self-locking caps hold firmly in any position and keep contents secure while travelling. Liquid-tight seal withstands centrifugation, agitation, refrigeration, and freezing. Manufactured from polyethylene.
This special seal protects against the aerosols of highly infectious organisms such as TB and the HTLV-III virus.
Documents
Product Family Options
For 10 mm Blood Collecting and Culture Tubes
Informations sur le produit
  • Color
    Availability
    Price
  • Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $309.05
    $309.05
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $309.05
  • Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $392.62
    $392.62
    Pack of 1,000
       $392.62
  • Lavender
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $394.43
    $394.43
    Pack of 1,000
       $394.43
  • Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $309.09
    $309.09
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $309.09
  • White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $394.05
    $394.05
    Pack of 1,000
       $394.05
  • Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $513.56
    $513.56
    Pack of 1,000
       $513.56
  • Gray
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $394.05
    $394.05
    Pack of 1,000
       $394.05
For 12 mm Culture Tubes and 13 mm Blood Collecting Tubes
Informations sur le produit
  • Color
    Availability
    Price
  • Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $394.05
    $394.05
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10000
    Case of 10000 - $3,940.50
    $3,940.50
    Pack of 1,000
       $394.05
    Case of 10000
       $3,940.50
  • Gray
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $390.26
    $390.26
    Pack of 1,000
       $390.26
  • Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $431.40
    $431.40
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10000
    Case of 10000 - $4,314.00
    $4,314.00
    Pack of 1,000
       $431.40
    Case of 10000
       $4,314.00
  • Lavender
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $392.20
    $392.20
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10000
    Case of 10000 - $3,922.00
    $3,922.00
    Pack of 1,000
       $392.20
    Case of 10000
       $3,922.00
  • Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $392.20
    $392.20
    Pack of 1,000
       $392.20
  • White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $392.20
    $392.20
    Pack of 1,000
       $392.20
  • Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $394.05
    $394.05
    Pack of 1,000
       $394.05
For 13 mm Culture Tubes
Informations sur le produit
  • Color
    Availability
    Price
  • Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $307.19
    $307.19
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $307.19
  • Gray
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $390.32
    $390.32
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10000
    Case of 10000 - $3,903.20
    $3,903.20
    Pack of 1,000
       $390.32
    Case of 10000
       $3,903.20
  • Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $388.46
    $388.46
    Pack of 1,000
       $388.46
  • Lavender
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $392.20
    $392.20
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10000
    Case of 10000 - $1,924.90
    $1,924.90
    Pack of 1,000
       $392.20
    Case of 10000
       $1,924.90
  • Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $390.32
    $390.32
    Pack of 1,000
       $390.32
  • White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $388.46
    $388.46
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10000
    Case of 10000 - $3,884.60
    $3,884.60
    Pack of 1,000
       $388.46
    Case of 10000
       $3,884.60
  • Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $313.50
    $313.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $313.50
For 16 mm Blood Collecting and Culture Tubes
Informations sur le produit
  • Color
    Availability
    Price
  • Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $382.59
    $382.59
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10000
    Case of 10000 - $3,825.90
    $3,825.90
    Pack of 1,000
       $382.59
    Case of 10000
       $3,825.90
  • Gray
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $394.43
    $394.43
    Pack of 1,000
       $394.43
  • Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $392.20
    $392.20
    Pack of 1,000
       $392.20
  • Lavender
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $431.40
    $431.40
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10000
    Case of 10000 - $4,314.00
    $4,314.00
    Pack of 1,000
       $431.40
    Case of 10000
       $4,314.00
  • Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $304.24
    $304.24
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10000
    Case of 10000 - $3,042.42
    $3,042.42
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $304.24
    Case of 10000
       $3,042.42
  • White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $325.57
    $325.57
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,000
       $325.57
  • Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,000
    Pack of 1,000 - $394.05
    $394.05
    Pack of 1,000
       $394.05