Copper Wire, Arcor Electronics | Avantor
Copper Wire, Arcor Electronics
Supplier:   Arcor Electronics
Copper Wire, Arcor Electronics
Supplier:  Arcor Electronics
Certificates
Copper Wire, Arcor Electronics
Copper Wire, Arcor Electronics
6 Options Available Below
Product Details & Documents
99.9% pure, soft drawn bare copper wire
In 1 lb. spools.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ø
    Jauge
    Availability
    Price
  • Bare copper wire
    1.29 mm (0.058")
    16 AWG
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $521.05
    $521.05
    Each
       $521.05
    Supplier Number: F16
  • Bare copper wire
    1.02 mm (0.040")
    18 AWG
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $520.38
    $520.38
    Each
       $520.38
    Supplier Number: F18
  • Bare copper wire
    0.81 mm (0.032")
    20 AWG
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $572.49
    $572.49
    Each
       $572.49
    Supplier Number: F20
  • Bare copper wire
    0.64 mm (0.025")
    22 AWG
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $566.69
    $566.69
    Each
       $566.69
    Supplier Number: F22
  • Bare copper wire
    0.40 mm (0.016")
    26 AWG
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $297.53
    $297.53
    Each
       $297.53
    Supplier Number: F26
  • Bare copper wire
    0.51 mm (0.020")
    24 AWG
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $327.29
    $327.29
    Each
       $327.29
    Supplier Number: F24