Polypropylene Screw Caps, BrandTech | Avantor
Polypropylene Screw Caps, BrandTech
Supplier:   Brandtech
Polypropylene Screw Caps, BrandTech
Supplier:  Brandtech
Certificates
Polypropylene Screw Caps, BrandTech
Polypropylene Screw Caps, BrandTech
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Translucent screw caps are for use with BrandTech polypropylene and low-density polyethylene bottles.
  • Autoclavable translucent polypropylene
  • Fits VITLAB and many other bottles with standard thread
 : Bulk packed.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille du bouchon
    Availability
    Price
  • GL18
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 24
    Pack of 24 - $90.33
    $90.33
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 24
       $90.33
    Supplier Number: 83310
  • GL32
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $46.20
    $46.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       $46.20
    Supplier Number: 83312
  • GL45
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $62.10
    $62.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       $62.10
    Supplier Number: 83313