Snap-On Stoppers, WHEATON® | Avantor
Snap-On Stoppers, WHEATON®
Snap-On Stoppers, WHEATON®
Certificates
Snap-On Stoppers, WHEATON®
Snap-On Stoppers, WHEATON®
4 Options Available Below
Product Details & Documents
These snap-on stoppers provide maximum sealing for vials with a blow-back glass finish, which is a small ridge on the interior of the vials neck.
  • Not recommended for vials with a straight-walled finish
The blow-back feature is typically found in vials from North American manufacturers.
The snap-on stopper locks into the blow-back ridge, providing a tight seal and keeping the stopper from backing out.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Matière
    Color
    Availability
    Price
  • Snap-on stopper
    7×13 mm
    Rubber
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $529.81
    $529.81
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $529.81
    Supplier Number: 224100-080
  • Snap-on stopper
    7×3 mm
    Butyl
    Gray
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $384.20
    $384.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $384.20
    Supplier Number: W224100-081
  • Snap-on stopper
    13×20 mm
    Rubber
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $580.55
    $580.55
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $580.55
    Supplier Number: 224100-180
  • Snap-on stopper
    13×20 mm
    Butyl
    Gray
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $570.64
    $570.64
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $570.64
    Supplier Number: W224100-181