PYREX® Crystallizing Dishes, Corning
Supplier:   Corning
PYREX® Crystallizing Dishes, Corning
Supplier:  Corning
Certificates
PYREX® Crystallizing Dishes, Corning
PYREX® Crystallizing Dishes, Corning
8 Options Available Below
Product Details & Documents
PYREX® borosilicate glass, without spout.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Flat bottom and straight sides. Rims reinforced and fire-polished to reduce chipping.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Diameter ×H
    Availability
    Price
  • 70×50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $155.23
    $155.23
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $620.93
    $620.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 6
       $155.23
    Case of 24
       $620.93
    Supplier Number: 3140-70
  • 80×40 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $185.18
    $185.18
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $740.72
    $740.72
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 6
       $185.18
    Case of 24
       $740.72
    Supplier Number: 3140-80
  • 90×50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $160.41
    $160.41
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 18
    Case of 18 - $481.23
    $481.23
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 6
       $160.41
    Case of 18
       $481.23
    Supplier Number: 3140-90
  • 100×50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $195.99
    $195.99
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 18
    Case of 18 - $587.98
    $587.98
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 6
       $195.99
    Case of 18
       $587.98
    Supplier Number: 3140-100
  • 125×65 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 4
    Pack of 4 - $261.95
    $261.95
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $785.86
    $785.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 4
       $261.95
    Case of 12
       $785.86
    Supplier Number: 3140-125
  • 150×75 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 4
    Pack of 4 - $411.72
    $411.72
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 8
    Case of 8 - $823.44
    $823.44
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 4
       $411.72
    Case of 8
       $823.44
    Supplier Number: 3140-150
  • 170×90 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2
    Pack of 2 - $237.94
    $237.94
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 8
    Case of 8 - $951.77
    $951.77
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 2
       $237.94
    Case of 8
       $951.77
    Supplier Number: 3140-170
  • 190×100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2
    Pack of 2 - $295.82
    $295.82
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $887.45
    $887.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 2
       $295.82
    Case of 6
       $887.45
    Supplier Number: 3140-190