Synthware Reducing Adapters, Kemtech America
Synthware Reducing Adapters, Kemtech America
Supplier:   Kemtech America
Synthware Reducing Adapters, Kemtech America
Supplier:  Kemtech America
Certificates
Synthware Reducing Adapters, Kemtech America
Synthware Reducing Adapters, Kemtech America
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Reducing adapters are used for connecting dissimilar [ST] joints.
  • Top outer [ST] joint
  • Bottom inner [ST] joint
Features an outer [ST] joint at the top and inner [ST] joint at the bottom.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Top ST Joint Size
    Bottom [ST] Joint Size
    Availability
    Price
  • [ST] 10/30
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $58.88
    $58.88
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $58.88
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: A201024
  • [ST] 14/20
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $48.54
    $48.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $48.54
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: A201419
  • [ST] 14/20
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $63.90
    $63.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $63.90
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: A201424
  • [ST] 19/22
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $66.97
    $66.97
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $66.97
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: A201924
  • [ST] 24/40
    29/42
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $76.03
    $76.03
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $76.03
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: A202429
  • [ST] 24/40
    34/45
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $84.09
    $84.09
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $84.09
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: A202434
  • [ST] 24/40
    45/50
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $118.07
    $118.07
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $118.07
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: A202445