Serrated Forceps
Serrated Forceps
Supplier:   AFTAB AHMED SE
Serrated Forceps
Supplier:  AFTAB AHMED SE
Certificates
Serrated Forceps
Serrated Forceps
13 Options Available Below
Product Details & Documents
Serrated grips for less tissue damage.
  • Stainless steel
These stainless steel dissection forceps are great for general usage. The variety of tip sizes and shapes accommodates a wide range of application specific needs.
These all feature a serrated jaw to provide a secure grip without causing significant tissue damage.
Caution: These instruments are intended for training and educational use only. These are not intended for human or animal procedures.
Product Family Options
Fine tip
Informations sur le produit
  • Matière
    Longueur
    Tip Style
    Availability
    Price
  • Stainless steel
    4.5"
    Bent
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2.30
    $2.30
    Log in pour la disponibilité
    Box of 50
    Box of 50 - $107.60
    $107.60
    Each
       $2.30
    Box of 50
       $107.60
    Supplier Number: 14-1009
  • Stainless steel
    4.5"
    Straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1.45
    $1.45
    Log in pour la disponibilité
    Box of 50
    Box of 50 - $70.50
    $70.50
    Each
       $1.45
    Box of 50
       $70.50
    Supplier Number: 14-1004
  • Stainless steel
    4.5"
    Curved
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $4.06
    $4.06
    Log in pour la disponibilité
    Box of 50
    Box of 50 - $203.00
    $203.00
    Each
       $4.06
    Box of 50
       $203.00
    Supplier Number: 14-0531
  • Stainless steel
    4.5"
    Straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1.45
    $1.45
    Log in pour la disponibilité
    Box of 50
    Box of 50 - $70.50
    $70.50
    Each
       $1.45
    Box of 50
       $70.50
    Supplier Number: 14-0541
  • Stainless steel
    5"
    Curved
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1.40
    $1.40
    Log in pour la disponibilité
    Box of 50
    Box of 50 - $69.40
    $69.40
    Each
       $1.40
    Box of 50
       $69.40
    Supplier Number: 14-0532
Medium tip
Informations sur le produit
  • Matière
    Longueur
    Tip Style
    Availability
    Price
  • Stainless steel
    4.5"
    Straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1.45
    $1.45
    Log in pour la disponibilité
    Box of 50
    Box of 50 - $70.50
    $70.50
    Each
       $1.45
    Box of 50
       $70.50
    Supplier Number: 14-1001
  • Stainless steel
    4.5"
    Curved
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6.10
    $6.10
    Log in pour la disponibilité
    Box of 50
    Box of 50 - $294.35
    $294.35
    Each
       $6.10
    Box of 50
       $294.35
    Supplier Number: 14-1003
  • Stainless steel
    4.5"
    Straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6.30
    $6.30
    Log in pour la disponibilité
    Box of 12
    Box of 12 - $71.95
    $71.95
    Each
       $6.30
    Box of 12
       $71.95
    Supplier Number: 14-1000
  • Stainless steel
    4.5"
    Bent
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $4.13
    $4.13
    Log in pour la disponibilité
    Box of 50
    Box of 50 - $206.50
    $206.50
    Each
       $4.13
    Box of 50
       $206.50
    Supplier Number: 15-109
  • Stainless steel
    8"
    Straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $9.25
    $9.25
    Log in pour la disponibilité
    Box of 12
    Box of 12 - $104.90
    $104.90
    Each
       $9.25
    Box of 12
       $104.90
    Supplier Number: 14-1005
Broad tip
Informations sur le produit
  • Matière
    Longueur
    Tip Style
    Availability
    Price
  • Stainless steel
    4.5"
    Straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1.40
    $1.40
    Log in pour la disponibilité
    Box of 50
    Box of 50 - $69.75
    $69.75
    Each
       $1.40
    Box of 50
       $69.75
    Supplier Number: 14-0999
  • Stainless steel
    6"
    Straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $7.55
    $7.55
    Log in pour la disponibilité
    Box of 12
    Box of 12 - $86.00
    $86.00
    Each
       $7.55
    Box of 12
       $86.00
    Supplier Number: 15-111
  • Stainless steel
    8"
    Straight
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14.70
    $14.70
    Log in pour la disponibilité
    Box of 12
    Box of 12 - $167.30
    $167.30
    Each
       $14.70
    Box of 12
       $167.30
    Supplier Number: 14-1007