VITLAB® Dropping Bottles, LDPE, BrandTech
Supplier: Brandtech
Jump to:
À propos de cet article
Translucent dropping bottles come with a high-density polyethylene dropper screw cap.
- Cut-to-size dropper with attached cap
- LDPE
- Five different sizes
The bottles provide excellent chemical resistance to aliphatic alcohols, aldehydes, alkalis, and acids.
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Translucent dropping bottles come with a high-density polyethylene dropper screw cap.
- Cut-to-size dropper with attached cap
- LDPE
- Five different sizes
The bottles provide excellent chemical resistance to aliphatic alcohols, aldehydes, alkalis, and acids.
Product Family Options
Informations sur le produit
- CapacitéØTaille du bouchonAvailabilityPrice
- 50 ml (1.7 oz.)37 mmGL18Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 24Pack of 24 - 250,06 $250,06 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 24250,06 $Supplier Number: 94587
- 100 ml (3.4 oz.)43 mmGL18Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 24Pack of 24 - 283,29 $283,29 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 24283,29 $Supplier Number: 94687
- 250 ml (8.5 oz.)58 mmGL25Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 12Pack of 12 - 207,96 $207,96 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 12207,96 $Supplier Number: 94987
- 500 ml (16.9 oz.)74 mmGL25Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 12Pack of 12 - 276,00 $276,00 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 12276,00 $Supplier Number: 95087
- 1 L (33.8 oz.)92 mmGL32Log in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 12Pack of 12 - 367,85 $367,85 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 12367,85 $Supplier Number: 95187