Lab 45 Media Bottles, Graduated, WHEATON®, DWK Life Sciences
Lab 45 Media Bottles, Graduated, WHEATON®, DWK Life Sciences
Lab 45 Media Bottles, Graduated, WHEATON®, DWK Life Sciences
Certificates
Lab 45 Media Bottles, Graduated, WHEATON®, DWK Life Sciences
Lab 45 Media Bottles, Graduated, WHEATON®, DWK Life Sciences
8 Options Available Below
Product Details & Documents
Wheaton lab 45 media bottles are manufactured from USP Type I borosilicate glass.
Lab 45 bottles are also ideal for freeze-drying when used with slotted stoppers (see 16149-139 or 16171-620 series ).
These clear, versatile bottles are equipped with a 45 mm screw thread finish, a large writing area, and approximate volume graduations. The 45 mm wide mouth finish facilitates filling and retrieval of contents.
Ordering information: Colored screw caps, pour rings, and rubber stopper for lyophilization are available separately.
Product Family Options
Lab 45 Media Bottles Only
Informations sur le produit
  • Capacité
    Taille du bouchon
    Diameter ×H
    Intervalle de graduation
    Plage de graduation
    Availability
    Price
  • 250 ml (8.5 oz.)
    45 mm
    70×138 mm
    50 ml
    50–200 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $312.80
    $312.80
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 12
       $312.80
    Supplier Number: 219917
  • 500 ml (16.9 oz.)
    45 mm
    86×180 mm
    100 ml
    100–400 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $420.42
    $420.42
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 12
       $420.42
    Supplier Number: 219919
  • 1 L (33.8 oz.)
    45 mm
    101×227 mm
    100 ml
    100–900 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $504.05
    $504.05
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 12
       $504.05
    Supplier Number: 219920
  • 2 L (67.6 oz.)
    45 mm
    137×261 mm
    200 ml
    400–1800 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $734.37
    $734.37
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 6
       $734.37
    Supplier Number: 219921
Lab 45 Media Bottles with White Polypropylene Cap and Pour Ring
Informations sur le produit
  • Capacité
    Taille du bouchon
    Diameter ×H
    Intervalle de graduation
    Plage de graduation
    Availability
    Price
  • 250 ml (8.5 oz.)
    45 mm
    70×144 mm
    50 ml
    50–200 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $350.20
    $350.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 12
       $350.20
    Supplier Number: 219927
  • 500 ml (16.9 oz.)
    45 mm
    86×186 mm
    100 ml
    100–400 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $426.70
    $426.70
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 12
       $426.70
    Supplier Number: 219929
  • 1 L (33.8 oz.)
    45 mm
    101×233 mm
    100 ml
    100–900 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $536.35
    $536.35
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 12
       $536.35
    Supplier Number: 219930
  • 2 L (67.6 oz.)
    45 mm
    137×267 mm
    200 ml
    400–1800 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $702.95
    $702.95
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 6
       $702.95
    Supplier Number: 219931
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Screw Caps, Disposable
    Screw Caps, Disposable
    80090-046
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000 - $530.40
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • 45 mm Polypropylene Cap with Sealing Ring, Red, Autoclavable
    45 mm Polypropylene Cap with Sealing Ring, Red, Autoclavable
    14231-308
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 - $67.66
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • 45 mm Polypropylene Cap with Sealing Ring, Blue, Autoclavable
    45 mm Polypropylene Cap with Sealing Ring, Blue, Autoclavable
    14231-310
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 - $67.32
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • 45 mm Polypropylene Cap with Sealing Ring, White, Autoclavable
    45 mm Polypropylene Cap with Sealing Ring, White, Autoclavable
    16149-142
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 - $64.13
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Replacement Natural Polypropylene Pour Rings, 45 mm, Autoclavable
    Replacement Natural Polypropylene Pour Rings, 45 mm, Autoclavable
    16149-148
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 - $24.48
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • 45 mm Polypropylene Cap with Open Top, White, Autoclavable
    45 mm Polypropylene Cap with Open Top, White, Autoclavable
    16149-145
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 - $145.15
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • 45 mm Polypropylene Cap without Sealing Ring, White, Autoclavable
    45 mm Polypropylene Cap without Sealing Ring, White, Autoclavable
    16299-276
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 - $72.44
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • 45 mm Polypropylene Cap with PTFE Faced Silicone Liner, White, Autoclavable
    45 mm Polypropylene Cap with PTFE Faced Silicone Liner, White, Autoclavable
    16299-278
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 - $208.25
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • 45 mm PBT Cap with PTFE Faced Silicone Liner, Red, Autoclavable
    45 mm PBT Cap with PTFE Faced Silicone Liner, Red, Autoclavable
    16299-280
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10 - $212.50
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Replacement 45mm EFTE Pour Rings, Red, Autoclavable
    Replacement 45mm EFTE Pour Rings, Red, Autoclavable
    16299-282
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10 - $77.77