TechniCloth® Cleanroom Wipers | Avantor
TechniCloth® Cleanroom Wipers
Supplier:   Texwipe
TechniCloth® Cleanroom Wipers
Supplier:  Texwipe
Certificates
TechniCloth® Cleanroom Wipers
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Ideal for cleaning computer and electronic equipment.
  • Will not scratch or abrade delicate precision components
  • Non-woven cleanroom wipers
  • Combine the soft strength of polyester with the high absorbency of cellulose
Excellent bidirectional strength and extremely low levels of solvent extractables. Suitable for use in ISO Class 6 (FED-STD-209E Class 1000/M4.5) environments.
Ordering information: Cut and packed in an ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) cleanroom and packaged in SolventSafe Bag-Within-A-Bag® packaging.
Specifications for Product Family
Spécifications
  • Catalog No:
  • TWTX604
  • TWTX606
  • TWTX609
  • TWTX612
  • Basis weight:
  • 67 g/m²
  • 67 g/m²
  • 67 g/m²
  • 67 g/m²
  • Absorbency - extrinsic:
  • 280 ml/m²
  • 280 ml/m²
  • 280 ml/m²
  • 280 ml/m²
  • Absorbency - intrinsic:
  • 4.2 ml/g
  • 4.2 ml/g
  • 4.2 ml/g
  • 4.2 ml/g
  • Absorbency rate:
  • 4 sec.
  • 4 sec.
  • 4 sec.
  • 4 sec.
  • Extractables:
  • 0.06 g/m² using deionized water, 0.02 g/m² using isopropyl alcohol
  • 0.06 g/m² using deionized water, 0.02 g/m² using isopropyl alcohol
  • 0.06 g/m² using deionized water, 0.02 g/m² using isopropyl alcohol
  • 0.06 g/m² using deionized water, 0.02 g/m² using isopropyl alcohol
  • Fibres (>100 µm):
  • 3.4×105/m²
  • 3.4×105/m²
  • 3.4×105/m²
  • 3.4×105/m²
  • Particle generation (0,5 - 5 µm) - ASTM E2090 test:
  • 700 x 10⁶/m²
  • 700 x 10⁶/m²
  • 700 x 10⁶/m²
  • 700 x 10⁶/m²
  • Particle generation (5 - 100 µm) - ASTM E2090 Test:
  • 2.1 x 10⁶/m²
  • 2.1 x 10⁶/m²
  • 2.1 x 10⁶/m²
  • 2.1 x 10⁶/m²
  • Ions - chloride:
  • 16 ppm
  • 16 ppm
  • 16 ppm
  • 16 ppm
  • Ions - potassium:
  • 5 ppm
  • 5 ppm
  • 5 ppm
  • 5 ppm
  • Ions - sodium:
  • 55 ppm
  • 55 ppm
  • 55 ppm
  • 55 ppm
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • W×L
    Availability
    Price
  • 10.2 x 10.2 cm (4 x 4")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1,200
    Pack of 1,200 - $88.04
    $88.04
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12000
    Case of 12000 - $880.42
    $880.42
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1,200
       $88.04
    Case of 12000
       $880.42
    Supplier Number: TX604
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TWTX604
    Basis weight
    67 g/m²
    Absorbency - extrinsic
    280 ml/m²
    Absorbency - intrinsic
    4.2 ml/g
    Absorbency rate
    4 sec.
    Extractables
    0.06 g/m² using deionized water, 0.02 g/m² using isopropyl alcohol
    Fibres (>100 µm)
    3.4×105/m²
    Particle generation (0,5 - 5 µm) - ASTM E2090 test
    700 x 10⁶/m²
    Particle generation (5 - 100 µm) - ASTM E2090 Test
    2.1 x 10⁶/m²
    Ions - chloride
    16 ppm
    Ions - potassium
    5 ppm
    Ions - sodium
    55 ppm
  • 15.2 x 15.2 cm (6 x 6")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 600
    Pack of 600 - $84.08
    $84.08
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6000
    Case of 6000 - $840.81
    $840.81
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 600
       $84.08
    Case of 6000
       $840.81
    Supplier Number: TX606
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TWTX606
    Basis weight
    67 g/m²
    Absorbency - extrinsic
    280 ml/m²
    Absorbency - intrinsic
    4.2 ml/g
    Absorbency rate
    4 sec.
    Extractables
    0.06 g/m² using deionized water, 0.02 g/m² using isopropyl alcohol
    Fibres (>100 µm)
    3.4×105/m²
    Particle generation (0,5 - 5 µm) - ASTM E2090 test
    700 x 10⁶/m²
    Particle generation (5 - 100 µm) - ASTM E2090 Test
    2.1 x 10⁶/m²
    Ions - chloride
    16 ppm
    Ions - potassium
    5 ppm
    Ions - sodium
    55 ppm
  • 22.9 x 22.9 cm (9 x 9")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 300
    Pack of 300 - $55.81
    $55.81
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 3000
    Case of 3000 - $558.11
    $558.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 300
       $55.81
    Case of 3000
       $558.11
    Supplier Number: TX609
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TWTX609
    Basis weight
    67 g/m²
    Absorbency - extrinsic
    280 ml/m²
    Absorbency - intrinsic
    4.2 ml/g
    Absorbency rate
    4 sec.
    Extractables
    0.06 g/m² using deionized water, 0.02 g/m² using isopropyl alcohol
    Fibres (>100 µm)
    3.4×105/m²
    Particle generation (0,5 - 5 µm) - ASTM E2090 test
    700 x 10⁶/m²
    Particle generation (5 - 100 µm) - ASTM E2090 Test
    2.1 x 10⁶/m²
    Ions - chloride
    16 ppm
    Ions - potassium
    5 ppm
    Ions - sodium
    55 ppm
  • 30.5 x 30.5 cm (12 x 12")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 150
    Pack of 150 - $62.39
    $62.39
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1500
    Case of 1500 - $623.86
    $623.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 150
       $62.39
    Case of 1500
       $623.86
    Supplier Number: TX612
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TWTX612
    Basis weight
    67 g/m²
    Absorbency - extrinsic
    280 ml/m²
    Absorbency - intrinsic
    4.2 ml/g
    Absorbency rate
    4 sec.
    Extractables
    0.06 g/m² using deionized water, 0.02 g/m² using isopropyl alcohol
    Fibres (>100 µm)
    3.4×105/m²
    Particle generation (0,5 - 5 µm) - ASTM E2090 test
    700 x 10⁶/m²
    Particle generation (5 - 100 µm) - ASTM E2090 Test
    2.1 x 10⁶/m²
    Ions - chloride
    16 ppm
    Ions - potassium
    5 ppm
    Ions - sodium
    55 ppm