Diamond® Essentials™ Graduated Measuring Cylinders
Diamond® Essentials™ Graduated Measuring Cylinders
Supplier:   Globe Scientific
Diamond® Essentials™ Graduated Measuring Cylinders
Supplier:  Globe Scientific
Certificates
Diamond® Essentials™ Graduated Measuring Cylinders
Diamond® Essentials™ Graduated Measuring Cylinders
16 Options Available Below
Product Details & Documents
Graduated measuring cylinders offer the precise fluid measurements required in many laboratory operations. These cylinders are available in both Class A accuracy for precision work, and Class B accuracy for general laboratory work. Engineered with easy to read molded graduations, hexagonal bases, wide openings, and tapered pour spouts for simple and efficient use.
  • Available in translucent polypropylene (PP) or clear polymethylpentene (PMP)
  • Manufactured from virgin, USP class VI resins
  • Chemically resistant to most acids, bases, and many common solvents
  • Molded metric graduation scales per Class A or B accuracy standards
Working temperature range: 4 to 60 ºC. Calibrated to contain (TC) (In) at 20 ºC.
Certifications: Complies with FDA 21-CFR and European Pharmacopeia. Comply with DIN 12681 and ISO 6706 standards.
Product Family Options
Class A, Polymethylpentene (PMP)
Informations sur le produit
  • Availability
    Price
  • Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $35.11
    $35.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $35.11
    Supplier Number: 3705-100
  • Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $51.87
    $51.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $51.87
    Supplier Number: 3705-250
  • Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $85.37
    $85.37
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $85.37
    Supplier Number: 3705-500
  • Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $111.16
    $111.16
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $111.16
    Supplier Number: 3705-1M
  • Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $199.41
    $199.41
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $199.41
    Supplier Number: 3705-2M
Class B, Polymethylpentene (PMP)
Informations sur le produit
  • Availability
    Price
  • Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $9.65
    $9.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $9.65
    Supplier Number: 3703-10
  • Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $11.45
    $11.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $11.45
    Supplier Number: 3703-25
  • Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14.68
    $14.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $14.68
    Supplier Number: 3703-50
  • Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $30.45
    $30.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $30.45
    Supplier Number: 3703-250
  • Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $44.50
    $44.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $44.50
    Supplier Number: 3703-500
  • Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $68.96
    $68.96
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $68.96
    Supplier Number: 3703-1M
  • Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $129.49
    $129.49
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $129.49
    Supplier Number: 3703-2M
Class B, Polypropylene (PP)
Informations sur le produit
  • Availability
    Price
  • Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $8.98
    $8.98
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $8.98
    Supplier Number: 3701-50
  • Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $17.58
    $17.58
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $17.58
    Supplier Number: 3701-250
  • Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $22.41
    $22.41
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $22.41
    Supplier Number: 3701-500
  • Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $30.33
    $30.33
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $30.33
    Supplier Number: 3701-1M