PYREX® Watch Glasses, Corning | Avantor
PYREX® Watch Glasses, Corning
Supplier:   Corning
PYREX® Watch Glasses, Corning
Supplier:  Corning
Certificates
PYREX® Watch Glasses, Corning
PYREX® Watch Glasses, Corning
6 Options Available Below
Product Details & Documents
PYREX® borosilicate glass.
  • High chemical durability
  • Prevents contamination of solutions
These watch glasses are molded to the same radius of curvature for convenient stacking. The heavy wall and uniform fire-polished edge provides the mechanical strength. The outside diameter cannot be controlled within close limits and a slight degree of out-of-round can be expected.
They are also used as covers for heated beakers.
Packaging: One package has 12 watch glasses.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ø
    Availability
    Price
  • Watch glass
    65 mm (29/16")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $61.24
    $61.24
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 144
    Case of 144 - $734.89
    $734.89
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       $61.24
    Case of 144
       $734.89
    Supplier Number: 9985-65
  • Watch glass
    75 mm (3")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $68.19
    $68.19
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 144
    Case of 144 - $818.33
    $818.33
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       $68.19
    Case of 144
       $818.33
    Supplier Number: 9985-75
  • Watch glass
    90 mm (3.5")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $111.42
    $111.42
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 144
    Case of 144 - $1,336.99
    $1,336.99
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       $111.42
    Case of 144
       $1,336.99
    Supplier Number: 9985-90
  • Watch glass
    100 mm (315/16")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $130.66
    $130.66
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 144
    Case of 144 - $1,567.92
    $1,567.92
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       $130.66
    Case of 144
       $1,567.92
    Supplier Number: 9985-100
  • Watch glass
    125 mm (415/16")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $159.74
    $159.74
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 72
    Case of 72 - $958.44
    $958.44
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       $159.74
    Case of 72
       $958.44
    Supplier Number: 9985-125
  • Watch glass
    150 mm (529/32")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $158.68
    $158.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 72
    Case of 72 - $952.10
    $952.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       $158.68
    Case of 72
       $952.10
    Supplier Number: 9985-150