BioXp® Select mRNA Synthesis Kits
Supplier:   TELESIS BIO
BioXp® Select mRNA Synthesis Kits
Supplier:  TELESIS BIO
Certificates
BioXp® Select mRNA Synthesis Kits
BioXp® Select mRNA Synthesis Kits
6 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
The BioXp Select mRNA synthesis kit enables the synthesis of mRNA from an input DNA template.
  • mRNA size: 0.4 to 10 kb
  • Yield: 50 µg/well
  • Compatible with BioXp® 9600
  • Cap: 5' CleanCap® AG (3'OMe)
  • Modification: Pseudouridine
The BioXp® Select mRNA synthesis kit enables you to synthesize purified capped and tailed mRNA between 0.4 to 10 kb. The kit contains all the necessary reagents for on-demand synthesis of mRNA using a linear DNA template generated with a plasmid or PCR product for transcription.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    No. of Reactions
    Availability
    Price
  • Pseudouridine modified
    8
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,378.38
    $2,378.38
    Each
       $2,378.38
    Supplier Number: BX9-MRNA-RSM1-CC-08
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Unmodified
    8
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,378.38
    $2,378.38
    Each
       $2,378.38
    Supplier Number: BX9-MRNA-RSU-CC-08
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Pseudouridine modified
    24
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $7,135.15
    $7,135.15
    Each
       $7,135.15
    Supplier Number: BX9-MRNA-RSM1-CC-24
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Unmodified
    24
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14,270.28
    $14,270.28
    Each
       $14,270.28
    Supplier Number: BX9-MRNA-RSU-CC-24
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Pseudouridine modified
    48
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $7,135.15
    $7,135.15
    Each
       $7,135.15
    Supplier Number: BX9-MRNA-RSM1-CC-48
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Unmodified
    48
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14,270.28
    $14,270.28
    Each
       $14,270.28
    Supplier Number: BX9-MRNA-RSU-CC-48
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.