VWR®, Beakers, PTFE | Avantor
VWR®, Beakers, PTFE
VWR®, Beakers, PTFE
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR®, Beakers, PTFE
13 Options Available Below
Product Details & Documents
Isostatically molded in pure, FDA approved PTFE, these beakers feature a pouring spout and have a machined base for good heat transfer.
  • Chemically resistant and inert
  • Autoclavable
Machined base provides good heat transfer in these PTFE beakers.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Hauteur
    Ø ext.
    Availability
    Price
  • 5 ml (0.17 oz.)
    26 mm
    20 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2
    Pack of 2 - $162.09
    $162.09
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 2
       $162.09
  • 10 ml (0.34 oz.)
    33 mm
    24 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2
    Pack of 2 - $157.99
    $157.99
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 2
       $157.99
  • 25 ml (0.85 oz.)
    47 mm
    32 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2
    Pack of 2 - $218.28
    $218.28
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 2
       $218.28
  • 50 ml (1.7 oz.)
    60 mm
    43 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2
    Pack of 2 - $268.53
    $268.53
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 2
       $268.53
  • 100 ml (3.4 oz.)
    68 mm
    54 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $123.30
    $123.30
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $123.30
  • 150 ml (5 oz.)
    69 mm
    59 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $189.14
    $189.14
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $189.14
  • 250 ml (8.5 oz.)
    97 mm
    66 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $181.51
    $181.51
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $181.51
  • 400 ml (14 oz.)
    106 mm
    80 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $368.54
    $368.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $368.54
  • 500 ml (17 oz.)
    125 mm
    80 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $380.86
    $380.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $380.86
  • 600 ml (20 oz.)
    125 mm
    90 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $511.30
    $511.30
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $511.30
  • 1 L (34 oz.)
    155 mm
    100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $756.17
    $756.17
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $756.17
  • 2 L (68 oz.)
    210 mm
    120 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,272.86
    $1,272.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,272.86
  • 5 L (169 oz.)
    280 mm
    170 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,064.78
    $2,064.78
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,064.78
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-436
    150 mL Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2 - $80.30
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Capacity
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-450
    50 ml (1.7 oz.)
    50 mL Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 4 - $133.52
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Capacity
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-444
    25 ml (0.85 oz.)
    25 mL Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 4 - $123.12
Informations sur le produit
  • Catalog #
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-434
    100 mL Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2 - $60.14
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Capacity
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-442
    250 ml (8.5 oz.)
    250 mL Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2 - $81.74
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Capacity
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-446
    500 ml (17 oz.)
    400 and 500 mL Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2 - $108.07
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Capacity
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-452
    1000 ml (34 oz.)
    600 mL and 1 L Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Each - $102.13