VWR® Sampling Bottles, PTFE | Avantor
VWR® Sampling Bottles, PTFE
VWR® Sampling Bottles, PTFE
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Sampling Bottles, PTFE
VWR® Sampling Bottles, PTFE
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Isostatically molded, pure FDA approved PTFE molded sample bottles are suitable for low-temperature applications up to 280 °C (540 °F).
  • PTFE construction
  • Sturdy walls
  • Smooth internal finish
  • Inert
  • Chemically resistant
Bottle walls are sturdy, with a smooth internal finish. Hand grips are molded into side walls for easy handling. Chemically resistant and inert.
Ordering information: Bottles are supplied with screw caps for leak-free performance.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Diameter ×H
    Neck Diameter
    Availability
    Price
  • 10 ml (0.34 oz.)
    26×50 mm
    12 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $129.59
    $129.59
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $129.59
  • 25 ml (0.85 oz.)
    33×61 mm
    19 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $170.25
    $170.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $170.25
  • 50 ml (1.7 oz.)
    43×76 mm
    25 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $246.67
    $246.67
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $246.67
  • 100 ml (3.4 oz.)
    52×88 mm
    35 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $606.52
    $606.52
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $606.52
  • 150 ml (5 oz.)
    60×90 mm
    35 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $414.54
    $414.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $414.54
  • 250 ml (8.5 oz.)
    67×115 mm
    42 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $397.41
    $397.41
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $397.41