Pierce 1-Step™ ABTS Substrate Solution, Thermo Scientific
1-Step™ ABTS Substrate Solution, 250 ml
Supplier: Thermo Scientific
Fournisseur #: 37615
Pierce 1-Step™ ABTS Substrate Solution, Thermo Scientific
Catalog # CAPI37615
Supplier: Thermo Scientific
CAS Number:
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
ABTS substrate is a water-soluble peroxidase substrate that yields a measurable green end product for use in ELISA methods.
- Green product has two major absorbance peaks, 410 nm and 65 0nm
Spécifications
Spécifications
- Désignation:1-Step™ ABTS Substrate Solution
- Taille:250 ml
- Cat. No.:CAPI37615
- Colour development:Green Stain
- Sensitivity:Low
- Conjugate ELISA:HRP