VITLAB® Graduated Cylinders, PMP, Class A, Certified, BrandTech
Supplier: Brandtech
À propos de cet article
Made of polymethylpentene (PMP) with ring-molded graduations at major increments for excellent readability
- Glass clear PMP
- Certificate supplied
Graduated at increments of 1 or 2% of nominal volume for precise measuring. Cylinders are marked with 'H', lot number, and year of production.
: Class A per DIN 12681 with test certificate.
8 Options Available Below
Product Details & Documents
Made of polymethylpentene (PMP) with ring-molded graduations at major increments for excellent readability
- Glass clear PMP
- Certificate supplied
Graduated at increments of 1 or 2% of nominal volume for precise measuring. Cylinders are marked with 'H', lot number, and year of production.
: Class A per DIN 12681 with test certificate.
Specifications for Product Family
Spécifications
- Catalog No:
- 10117-442
- 83008-868
- 83008-878
- 83008-888
- 83008-898
- 83008-909
- 83008-918
- 83008-928
- 83008-908
- Form:
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
- Short
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- CapacitéHauteurØ ext.Intervalle de graduationToleranceAvailabilityPrice
- 10 ml145 mm15 mm0.02 ml±0.10 mlLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 2Pack of 2 - 64,14 $64,14 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 264,14 $Supplier Number: 64604Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10117-442FormShort - 25 ml170 mm22 mm0.5 ml±0.25 mlLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 2Pack of 2 - 76,13 $76,13 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 276,13 $Supplier Number: 64704Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.83008-868FormShort - 50 ml200 mm27 mm1 ml±0.5 mlLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 2Pack of 2 - 82,47 $82,47 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 282,47 $Supplier Number: 64804Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.83008-878FormShort - 100 ml250 mm33 mm1 ml±0.5 mlLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 2Pack of 2 - 101,90 $101,90 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 2101,90 $Supplier Number: 64904Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.83008-888FormShort - 250 ml315 mm44 mm2 ml±1 mlLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 2Pack of 2 - 156,38 $156,38 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 2156,38 $Supplier Number: 65004Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.83008-898FormShort - 500 ml360 mm58 mm5 ml±2.5 mlLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 2Pack of 2 - 367,83 $367,83 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 2367,83 $Supplier Number: 65104Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.83008-909FormShort - 1000 ml440 mm69 mm10 ml±5 mlLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 1Pack of 1 - 259,68 $259,68 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 1259,68 $Supplier Number: 65204Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.83008-918FormShort - 2000 ml482 mm97 mm20 ml±10 mlLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéPack of 1Pack of 1 - 386,56 $386,56 $Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 1386,56 $Supplier Number: 65304Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.83008-928FormShort - Discontinued-Supplier Number: -Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.83008-909FormShort