VWR® Analytical Funnels | Avantor
VWR® Analytical Funnels
VWR® Analytical Funnels
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Analytical Funnels
8 Options Available Below
Product Details & Documents
Polypropylene analytical funnels feature a 60° body angle and 58° internal rib angle for rapid filtration.
  • External ribbing prevents air lock
  • Autoclavable
  • Polypropylene fabrication
Resistant to most chemicals, except strong oxidizing agents.
Specifications for Product Family
Spécifications
  • Catalog No:
  • 414004-273
  • 414004-274
  • 414004-275
  • 414004-276
  • 414004-277
  • 414004-278
  • 414004-279
  • 414004-280
  • Temperature range:
  • 0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 0 to 135°C (32 to 275°F)
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Overall Height
    Stem Length
    Stem O.D.
    Top I.D.
    Availability
    Price
  • 76 mm
    49 mm
    6.4 mm
    35 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $135.37
    $135.37
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 36
    Case of 36 - $406.10
    $406.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 16632
    Pallet of 16632 - $187,620.05
    $187,620.05
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       $135.37
    Case of 36
       $406.10
    Pallet of 16632
       $187,620.05
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    414004-273
    Temperature range
    0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 85 mm
    49 mm
    7.2 mm
    45 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $142.40
    $142.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 36
    Case of 36 - $427.20
    $427.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 3600
    Pallet of 3600 - $42,720.00
    $42,720.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       $142.40
    Case of 36
       $427.20
    Pallet of 3600
       $42,720.00
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    414004-274
    Temperature range
    0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 105 mm
    60 mm
    7.2 mm
    55 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $149.21
    $149.21
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 36
    Case of 36 - $447.62
    $447.62
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 3600
    Pallet of 3600 - $44,762.40
    $44,762.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       $149.21
    Case of 36
       $447.62
    Pallet of 3600
       $44,762.40
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    414004-275
    Temperature range
    0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 114 mm
    62 mm
    6.5 mm
    65 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $169.39
    $169.39
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 36
    Case of 36 - $508.18
    $508.18
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 2160
    Pallet of 2160 - $30,490.56
    $30,490.56
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       $169.39
    Case of 36
       $508.18
    Pallet of 2160
       $30,490.56
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    414004-276
    Temperature range
    0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 141 mm
    77 mm
    6.9 mm
    75 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $120.59
    $120.59
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 36
    Case of 36 - $723.55
    $723.55
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 1080
    Pallet of 1080 - $21,706.56
    $21,706.56
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 6
       $120.59
    Case of 36
       $723.55
    Pallet of 1080
       $21,706.56
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    414004-277
    Temperature range
    0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 164 mm
    89 mm
    8.2 mm
    90 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $141.92
    $141.92
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $567.68
    $567.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 1800
    Pallet of 1800 - $42,576.00
    $42,576.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 6
       $141.92
    Case of 24
       $567.68
    Pallet of 1800
       $42,576.00
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    414004-278
    Temperature range
    0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 180 mm
    96 mm
    9 mm
    100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 4
    Pack of 4 - $115.98
    $115.98
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $695.86
    $695.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 720
    Pallet of 720 - $20,875.68
    $20,875.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 4
       $115.98
    Case of 24
       $695.86
    Pallet of 720
       $20,875.68
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    414004-279
    Temperature range
    0 to 135°C (32 to 275°F)
  • 278 mm
    154 mm
    14 mm
    160 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2
    Pack of 2 - $142.10
    $142.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $852.62
    $852.62
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Pallet of 216
    Pallet of 216 - $15,347.23
    $15,347.23
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 2
       $142.10
    Case of 12
       $852.62
    Pallet of 216
       $15,347.23
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    414004-280
    Temperature range
    0 to 135°C (32 to 275°F)