VWR® Powder Funnels, Parallel Stems, PP | Avantor
VWR® Powder Funnels, Parallel Stems, PP
VWR® Powder Funnels, Parallel Stems, PP
Certificates
VWR® Powder Funnels, Parallel Stems, PP
VWR® Powder Funnels, Parallel Stems, PP
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Powder funnels are fast and efficient.
  • Autoclavable
  • Resistant to most chemicals
  • Polypropylene construction
Parallel stems reduce the bridging of powders; external ribbing prevents airlock. Funnels resist most chemicals except strong oxidizing agents. May be used from 0 to 135°C (32 to 275°F).
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Overall Height
    Stem O.D.
    Top I.D.
    Availability
    Price
  • 68 ml
    67 mm
    16 mm
    65 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $242.16
    $242.16
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 36
    Case of 36 - $726.48
    $726.48
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       $242.16
    Case of 36
       $726.48
  • 115 ml
    80 mm
    16 mm
    79 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $281.73
    $281.73
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 36
    Case of 36 - $845.20
    $845.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 12
       $281.73
    Case of 36
       $845.20
  • 243 ml
    106 mm
    21 mm
    100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $172.52
    $172.52
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $690.07
    $690.07
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 6
       $172.52
    Case of 24
       $690.07
  • 716 ml
    136 mm
    27 mm
    147 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 4
    Pack of 4 - $159.48
    $159.48
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $956.88
    $956.88
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 4
       $159.48
    Case of 24
       $956.88