Trigger Spray Bottles, Qorpak
Supplier:   Qorpak
Trigger Spray Bottles, Qorpak
Supplier:  Qorpak
Certificates
Trigger Spray Bottles, Qorpak
Trigger Spray Bottles, Qorpak
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Trigger spray bottles feature a trigger-motion spray that dispenses a spray or stream of liquid from an adjustable nozzle.
The translucent HDPE bottles are ideal for general use. HDPE provides an excellent moisture barrier and impact resistance. The adjustable sprayer permits a versatile spray pattern, from fine mist to coarse spray to jet stream.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Matière
    Désignation
    Taille du bouchon
    Cap Type
    Availability
    Price
  • 473 ml (16 oz.)
    Nylon/PE
    Modern Round
    28-400
    White PP spray/stream trigger sprayer
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $97.86
    $97.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 6
       $97.86
    Supplier Number: PLC-06934
  • 473 ml (16 oz.)
    High-Density Polyethylene
    Cylindrical
    28-400
    White PP spray/stream trigger sprayer
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $30.50
    $30.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $182.98
    $182.98
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $30.50
    Case of 6
       $182.98
    Supplier Number: PLC-03431
  • 650 ml (22 oz.)
    High-Density Polyethylene
    Oval
    28-400
    White PP spray/stream trigger sprayer
    Discontinued
    Supplier Number: PLC-03499
  • 946 ml (32 oz.)
    High-Density Polyethylene
    Cylindrical
    28-400
    White PP spray/stream trigger sprayer
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $93.54
    $93.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 12
       $93.54
    Supplier Number: PLC-03438
  • 946 ml (32 oz.)
    Nylon/PE
    Modern round
    28-400
    White PP spray/stream trigger sprayer
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $75.54
    $75.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 6
       $75.54
    Supplier Number: PLC-07581