BIOXP® Select mRNA | Avantor
BIOXP® Select mRNA
   Options durables disponibles
Supplier:   TELESIS BIO
BIOXP® Select mRNA
Supplier:  TELESIS BIO
   Options durables disponibles
Certificates
BIOXP® Select mRNA
6 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
The BioXp Select mRNA synthesis kit enables the synthesis of mRNA from an input DNA template.
  • mRNA Length: 0.4 to 10 kb
  • Yield: >50 µg/well
  • Compatible with BioXp 3250
  • Cap: CleanCap® AG (3'OMe)
  • Modification: Pseudouridine
Contains reagents necessary to generate at least 10 micrograms of amplified DNA starting from a sequence verified plasmid supplied by the end user.
Specifications for Product Family
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    No. of Reactions
    Availability
    Price
  • Kit for BioXp 3250, psuedouridine modifications
    8
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,378.38
    $2,378.38
    Each
       $2,378.38
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: BX-MRNA-RSM1-CC-08
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77461-274
  • Kit for BioXp 3250, no modifications
    8
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,378.38
    $2,378.38
    Each
       $2,378.38
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: BX-MRNA-RSU-CC-08
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77461-280
  • Kit for BioXp 3250, psuedouridine modifications
    24
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $7,135.15
    $7,135.15
    Each
       $7,135.15
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: BX-MRNA-RSM1-CC-24
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77461-276
  • Kit for BioXp 3250, no modifications
    24
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $7,135.15
    $7,135.15
    Each
       $7,135.15
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: BX-MRNA-RSU-CC-24
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77461-282
  • Kit for BioXp 3250, psuedouridine modifications
    48
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14,270.28
    $14,270.28
    Each
       $14,270.28
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: BX-MRNA-RSM1-CC-48
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77461-278
  • Kit for BioXp 3250, no modifications
    48
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14,270.28
    $14,270.28
    Each
       $14,270.28
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: BX-MRNA-RSU-CC-48
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    77461-284