BIOXP® 9600 Select Plasmid AMP | Avantor
BIOXP® 9600 Select Plasmid AMP
Supplier:   TELESIS BIO
BIOXP® 9600 Select Plasmid AMP
Supplier:  TELESIS BIO
Certificates
BIOXP® 9600 Select Plasmid AMP
BIOXP® 9600 Select Plasmid AMP
5 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
BioXp Select plasmid amplification kits contain reagents for isothermal amplification of plasmid DNA.
  • Input: Plasmids ranging from 1.8 to 37 kb
  • Yield: >10 µg/well
  • Output format: Branched concatemers
  • Compatible with BioXp 9600
Contains reagents necessary to generate at least 10 micrograms of amplified DNA starting from a sequence verified plasmid supplied by the end user.
Caution: Branched concatemers need to be linearized prior to transfection. A recommended transfection protocol is included.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    No. of Reactions
    Availability
    Price
  • Kit for BioXp 9600
    8
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,321.32
    $1,321.32
    Each
       $1,321.32
    Supplier Number: BX9-SEL-PLSAMP-08
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Kit for BioXp 9600
    16
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,642.64
    $2,642.64
    Each
       $2,642.64
    Supplier Number: BX9-SEL-PLSAMP-16
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Kit for BioXp 9600
    24
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,963.97
    $3,963.97
    Each
       $3,963.97
    Supplier Number: BX9-SEL-PLSAMP-24
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Kit for BioXp 9600
    48
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $7,927.93
    $7,927.93
    Each
       $7,927.93
    Supplier Number: BX9-SEL-PLSAMP-48
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Kit for BioXp 9600
    96
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $15,855.87
    $15,855.87
    Each
       $15,855.87
    Supplier Number: BX9-SEL-PLSAMP-96
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.