BIOXP® 9600 Select Clone and AMP
BIOXP® 9600 Select Clone and AMP
Supplier:   TELESIS BIO
BIOXP® 9600 Select Clone and AMP
Supplier:  TELESIS BIO
Certificates
BIOXP® 9600 Select Clone and AMP
BIOXP® 9600 Select Clone and AMP
5 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
The Select DNA cloning and amplification kits generate a minimum of 10 µg of amplified DNA from fragments of 0.3 to 1.8 kb using the BioXp 9600.
  • Accepted input: Telesis Bio DNA fragments, IDT gBlocks™, Twist Biosciences fragments
  • Supports user-provided linearized vector
  • Length: 0.3 to 1.8 kb
  • Yield: >10 µg/well
  • Compatible with BioXp 9600
The BioXp Select DNA cloning and amplification kit contains Gibson Assembly® and other reagents necessary to synthesize at least 10 µg of amplified DNA from fragments and linearized vectors supplied by the user.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    No. of Reactions
    Availability
    Price
  • Kit for BioXp 9600
    8
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,981.98
    $1,981.98
    Each
       $1,981.98
    Supplier Number: BX9-SEL-CLNAMP-08
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Kit for BioXp 9600
    16
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,963.97
    $3,963.97
    Each
       $3,963.97
    Supplier Number: BX9-SEL-CLNAMP-16
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Kit for BioXp 9600
    24
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5,945.95
    $5,945.95
    Each
       $5,945.95
    Supplier Number: BX9-SEL-CLNAMP-24
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Kit for BioXp 9600
    48
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $11,891.90
    $11,891.90
    Each
       $11,891.90
    Supplier Number: BX9-SEL-CLNAMP-48
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Kit for BioXp 9600
    96
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $23,783.80
    $23,783.80
    Each
       $23,783.80
    Supplier Number: BX9-SEL-CLNAMP-96
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.