Polysorbate 80, J.T.Baker®
Polysorbate 80, J.T.Baker®
Polysorbate 80, J.T.Baker®
MOC:  Non réglementé
Certificates
Polysorbate 80, J.T.Baker®
MOC:  Non réglementé
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monooleate
Synonymes:  Sorbitan monooleate, ethoxylated, Polyoxyethylene-80-Sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate
  • CAS Number:9005-65-6
  • Numéro MDL:MFCD00082107
  •  :Management of Change (MOC) category = N
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:500-018-3
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Identification (by IR):
    Passes Test
  • Not intended for Injectable Drug Use:
    Passes Test
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Glass bottle, amber, narrow mouth
    500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $607.47
    $607.47
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 (500ml)
    Case of 12 (500ml) - $7,289.64
    $7,289.64
    Each (500ml)
       $607.47
    Case of 12 (500ml)
       $7,289.64
    Supplier Number: BAKRX257-07
    Spécifications:
    MOC:  Non réglementé
    MOC:  Non réglementé
  • Glass bottle, amber, narrow mouth
    4 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (4l)
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4 (4l)
    Each (4l)
    Case of 4 (4l)
    Supplier Number: BAKRX257-09
    Spécifications:
    MOC:  Non réglementé
    MOC:  Non réglementé
  • Jerrican (poly pail)
    19 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (20l)
    Each (20l)
    Supplier Number: BAKRX257-01
    Spécifications:
    MOC:  Non réglementé
    MOC:  Non réglementé