Tapered Five-Neck Flasks, Jacketed, Ace Glass | Avantor
Tapered Five-Neck Flasks, Jacketed, Ace Glass
Supplier:   Ace Glass
Tapered Five-Neck Flasks, Jacketed, Ace Glass
Supplier:  Ace Glass
Certificates
Tapered Five-Neck Flasks, Jacketed, Ace Glass
Tapered Five-Neck Flasks, Jacketed, Ace Glass
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Flasks have tapered walls to allow continuous operation with smaller volumes
The full jacket has two barbed side tubes for hoses. These five-neck flasks have three [ST] outer joints and two #7 Ace-Thred necks. The outer joints are tooled with reinforcement rings for added strength and stability. Two of the side necks are in-line with the center neck. The remaining side necks are placed in front of the in-line necks and are internally threaded to accommodate thermometers or bleed tubes up to 7mmO.D. Supplied with two #7 nylon bushings and FETFE O-rings.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Center Neck [ST] Joint
    Side Neck ST Joints
    Side Tube I.D.
    Availability
    Price
  • 125 ml
    14/20
    14/20
    9.5 mm (3/8")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,747.97
    $1,747.97
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,747.97
    Supplier Number: 6960-09
  • 250 ml
    24/40
    24/40
    11.1 mm (7/16")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,978.28
    $1,978.28
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,978.28
    Supplier Number: 6960-18
  • 250 ml
    29/42
    24/40
    11.1 mm (7/16")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,978.28
    $1,978.28
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,978.28
    Supplier Number: 6960-20
  • 500 ml
    24/40
    24/40
    12.7 mm (1/2")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,378.99
    $2,378.99
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,378.99
    Supplier Number: 6960-35
  • 500 ml
    29/42
    24/40
    12.7 mm (1/2")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,378.99
    $2,378.99
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,378.99
    Supplier Number: 6960-37
  • 50 ml
    14/20
    14/20
    9.5 mm (3/8")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,747.97
    $1,747.97
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,747.97
    Supplier Number: 6960-02