Potassium bromate 0.1 N in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent volumetric solution, J.T.Baker®
Fournisseur: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC
MOC: Non réglementé
À propos de cet article
Numéro CAS:7758-01-2
:
Formule:KBrO₃
Numéro MDL:MFCD00011359
:167 g/mol
MARC:5.1,II
:Management of Change (MOC) category = N
L'EINECS:231-829-8
ONU:1484
:GHS08
Température de conservation:Ambient
Résultats des tests de spécification
- Normality:0.0995 - 0.1005