Mat and Tabletop Cleaner, ACL | Avantor
Mat and Tabletop Cleaner, ACL
Mat and Tabletop Cleaner, ACL
Supplier:  ACL Staticide
Certificates
Mat and Tabletop Cleaner, ACL
Mat and Tabletop Cleaner, ACL
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Formulated to clean tabletops, antistatic mats, and workstations
Removes flux residues, oil, grease, and inorganic contaminants. Perfect for assembly areas where sensitive electronic components are handled. Maintains original surface resistivity of antistatic mats. Nonflammable and safe for any surface.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Packaging
    Taille
    Availability
    Price
  • Spray Bottle
    473 mL (16 oz.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $56.02
    $56.02
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12 (1/ Itm/Bx)
    Case of 12 (1/ Itm/Bx) - $434.07
    $434.07
    Each(1/Itm/Bx)
       $56.02
    Case of 12 (1/ Itm/Bx)
       $434.07
    Supplier Number: 6001
  • Container
    3.8 L (1 gal.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1 US Gal)
    Each(1 US Gal) - $139.61
    $139.61
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4 (1 US Gal)
    Case of 4 (1 US Gal) - $414.36
    $414.36
    Each(1 US Gal)
       $139.61
    Case of 4 (1 US Gal)
       $414.36
    Supplier Number: 6002