ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable® Infrared Thermometer Gun
Fournisseur:  VWR International
Certificats
undefined
VWR® Traceable® Infrared Thermometer Gun
Fournisseur:  VWR International
Spécifications
  • Catalog No:
  • 36934-180
  • 36934-182
  • Temperature resolution:
  • 0.1°
  • 0.1°
  • Temperature accuracy:
  • ±(1.5% + 2°C)
  • ±(1.5% + 2°C)
  • W×D×H:
  • 10.2×5.7×22.9 cm (4×21/4 ×9")
  • 10.2×5.7×22.9 cm (4×21/4 ×9")
  • Weight:
  • 284 g (10 oz.)
  • 284 g (10 oz.)