Sodium hexanitritocobaltate(III), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Supplier: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC
Sodium hexanitritocobaltate(III), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Supplier: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC
MOC: Non réglementé
À propos de cet article
For determination of potassium.
- Lot analysis on label
Synonymes: Hexanitritocobaltate de trisodium
- CAS Number:13600-98-1
- Formule:Na₃Co(NO₂)₆
- Numéro MDL:MFCD00003512
- Molecular Weight:403.94 g/mol
- Indice Merck:13,08677
- Fusion Pt:~ 220 °C
- Fusion Pt:∼220 °C
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:237-077-7
- ONU:1479
- MARC:5.1,III
- :Management of Change (MOC) category = N
- MARC:5.1,II
2 Options Available Below
Product Details & Documents
For determination of potassium.
- Lot analysis on label
Synonymes: Hexanitritocobaltate de trisodium
- CAS Number:13600-98-1
- Formule:Na₃Co(NO₂)₆
- Numéro MDL:MFCD00003512
- Molecular Weight:403.94 g/mol
- Indice Merck:13,08677
- Fusion Pt:~ 220 °C
- Fusion Pt:∼220 °C
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:237-077-7
- ONU:1479
- MARC:5.1,III
- :Management of Change (MOC) category = N
- MARC:5.1,II
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpecifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
- Insoluble Matter:≤0.02%
- Suitability for Potassium Determination:Passes Test
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementTailleAvailabilityPrice
- Poly bottle, white, blue T/E cap125 gEach (125g)375,79 $Case of 12 (125g)4 509,31 $Supplier Number: 3656-04Spécifications:MOC: Non réglementéMOC: Non réglementé
- Poly bottle, white, blue T/E cap500 gEach (500g)Case of 12 (500g)Supplier Number: BAKR3656-01Spécifications:MOC: Non réglementéMOC: Non réglementé