NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes | Avantor
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
Certificates
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
6 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
The NEXTFLEX™ RNA-sequence 2.0 UDI barcodes are designed to prepare multiplexed single and paired-end cDNA libraries from total RNA, mRNA-enriched RNA or rRNA-depleted RNA for Illumina platforms.
  • UDI barcodes for multiplexing RNA-sequence libraries
  • Compatible with both paired-end and single-read sequencing
  • Every lot is tested for index purity and functionality by sequencing
The NEXTFLEX™ unique dual index barcodes contain two unique indexes on each adapter, with a hamming distance of at least three throughout the entire series, to allow error correction. The NEXTFLEX™ unique dual index RNA-sequence barcodes can be used for PCR-free RNA sequencing applications. Patterned flow cells found on the Illumina® Novasequence®, Hisequence® 3000/4000, and Hisequence® X platforms suffer from increased rates of sample mis-assignment during sequencing. The use of adapters with unique dual indices during sequencing prevents such mis-assigned reads from appearing in final data sets, allowing for the highest assurance of data integrity. Every lot is tested for index purity and functionality by sequencing.
Certifications: Manufactured in ISO 9001 facility.
Caution: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    No. of Reactions
    Availability
    Price
  • NEXTFLEX™ RNA-sequence 2.0 UDI barcodes (1-8)
    16
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $115.42
    $115.42
    Each
       $115.42
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: NOVA-512920-EVAL16
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • NEXTFLEX™ RNA-sequence 2.0 UDI barcodes (1-24)
    48
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $344.85
    $344.85
    Each
       $344.85
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: NOVA-512920-EVAL48
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • NEXTFLEX™ RNA-sequence 2.0 UDI barcodes (1-96)
    192
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,384.31
    $1,384.31
    Each
       $1,384.31
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: NOVA-512920
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • NEXTFLEX™ RNA-sequence 2.0 UDI barcodes (97-192)
    192
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,384.31
    $1,384.31
    Each
       $1,384.31
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: NOVA-512921
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • NEXTFLEX™ RNA-sequence 2.0 UDI barcodes (193-288)
    192
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,384.31
    $1,384.31
    Each
       $1,384.31
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: NOVA-512922
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • NEXTFLEX™ RNA-sequence 2.0 UDI barcodes (289-384)
    192
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,384.31
    $1,384.31
    Each
       $1,384.31
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: NOVA-512923
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.