NEXTFLEX™ UDI Barcodes
NEXTFLEX™ UDI Barcodes
Certificates
NEXTFLEX™ UDI Barcodes
NEXTFLEX™ UDI Barcodes
6 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
The NEXTFLEX® Unique dual index barcodes are barcoded adapters that can be used with single or paired-end read sequencing library prep kits  designed for sequencing on Illumina® platforms workflows.
  • 384 UDI adapters for mitigating sample misassignment due to index hopping
  • Unique dual index adapters for multiplexing up to 384 libraries for Illumina® sequencing platforms
  • Mitigate index hopping or spread of signal that can occur during sequencing
  • Each lot of the NEXTFLEX® Unique dual index barcodes is tested for index purity by sequencing
  • Compatible with both paired-end and single-read sequencing
  • Compatible with the NEXTFLEX® Universal blockers
The NEXTFLEX® Unique dual index barcodes utilize two unique 8 nt indexes on each UDI adapter. The 8 nt indices are designed with a Hamming Distance of at least three throughout the entire series, permitting error correction. Patterned flow cells, such as those found on the Illumina® NovaSeq® and HiSeq® 3000/4000 platforms have been recognized to suffer from increased rates of sample mis-assignment during sequencing.
The use of adapters with unique dual indices during sequencing prevents such mis-assigned reads from appearing in final data sets, allowing for the highest assurance of data integrity. The NEXTFLEX® Unique dual index barcodes are barcoded adapters, for sequencing on Illumina® platforms, that provide data security in sequencing applications. Multiplexing with NEXTFLEX® Unique dual index barcodes increase scale while reducing costs by allowing the user to pool up to 384 libraries in a single flow cell lane.
 : Manufactured in ISO 9001 facility.
 : For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    No. of Reactions
    Availability
    Price
  • NEXTFLEX™ UDI barcodes 16 - Eval (1 - 8)
    16
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $249.04
    $249.04
    Each
       $249.04
    Supplier Number: NOVA-514150-EVAL16
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • NEXTFLEX™ UDI barcodes 48 - Eval (1 - 24)
    48
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $747.80
    $747.80
    Each
       $747.80
    Supplier Number: NOVA-514150-EVAL48
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • NEXTFLEX™ UDI barcodes (1 - 96)
    192
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,035.98
    $3,035.98
    Each
       $3,035.98
    Supplier Number: NOVA-514150
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • NEXTFLEX™ UDI barcodes (97 - 192)
    192
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,035.98
    $3,035.98
    Each
       $3,035.98
    Supplier Number: NOVA-514151
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • NEXTFLEX™ UDI barcodes (193 - 288)
    192
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,035.98
    $3,035.98
    Each
       $3,035.98
    Supplier Number: NOVA-514152
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • NEXTFLEX™ UDI barcodes (289 - 384)
    192
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3,035.98
    $3,035.98
    Each
       $3,035.98
    Supplier Number: NOVA-514153
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.