Duplex Dnase
Duplex Dnase
Duplex Dnase
Certificates
1 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
An engineered double-strand specific DNA endonuclease, dsDNase preferentially degrades double-stranded DNA (dsDNA) over single-stranded DNA (ssDNA) or RNA.
  • Specifically degrades dsDNA in the presence of ssDNA
  • Cleaves DNA strand of DNA:RNA hybrid duplex
  • Isolated from a recombinant sourceRNase-free
  • Supplied with 10X reaction buffer
This specificity toward dsDNA allows the enzyme to degrade contaminating dsDNA while maintaining the integrity of single stranded DNA molecules such as primers and probes within PCR mixes, allowing for efficient decontamination of PCR master mixes. Moreover, dsDNase displays the unique property of cleaving the DNA strand of a DNA:RNA hybrid duplex.
Concentration: 2000 units/ml
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Duplex DNase
    1000 units
    Discontinued
    Supplier Number: M7635S
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Duplex DNase
    1000 units
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $261.65
    $261.65
    Each
       $261.65
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: M7635S
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Duplex DNase
    5000 units
    Discontinued
    Supplier Number: M7635L
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    Marketsource
    Marketsource