Violet de méthyle solution indicateur
Violet de méthyle solution indicateur
Violet de méthyle solution indicateur
Supplier:  Ricca Chemical
Certificates
Violet de méthyle solution indicateur
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Aqueous.
Synonymes:  Fleisher's Indicator Solution
  • CAS Number:1340-02-9
  • Formule:C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
  • Numéro MDL:MFCD00070843
  • Molecular Weight:1391.41 g/mol
  • Ébullition Pt:100 °C
  • Fusion Pt:0.0 °C
  • Densité:1.0050 g/cm³
  • Température de conservation:Température ambiante
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear, dark, medium green, odorless
  • Suitability for Use:
    Purple (pH 4.8) - Green (pH 5.4), with Gray warning color
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Glass bottle
    120 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (120ml)
    Each (120ml) - $60.19
    $60.19
    Each (120ml)
       $60.19
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: R5040000-120C
  • Glass bottle
    500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $89.77
    $89.77
    Each (500ml)
       $89.77
    Supplier Number: R5040000-500C
  • Glass bottle
    1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $133.27
    $133.27
    Each (1l)
       $133.27
    Supplier Number: R5040000-1C