Synthware Flat-Bottom Flasks, Kemtech America
Synthware Flat-Bottom Flasks, Kemtech America
Supplier:   Kemtech America
Synthware Flat-Bottom Flasks, Kemtech America
Supplier:  Kemtech America
Certificates
Synthware Flat-Bottom Flasks, Kemtech America
Synthware Flat-Bottom Flasks, Kemtech America
8 Options Available Below
Product Details & Documents
Single-neck, flat-bottom flasks with an outer joint.
  • Single neck
  • Ground glass joint
  • Heavy wall Borosilicate construction
  • Various capacities and joint sizes available
  • Flat bottom
Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    ST Joint No.
    Availability
    Price
  • 50 ml
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $58.34
    $58.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $58.34
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F122450
  • 100 ml
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $61.27
    $61.27
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $61.27
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F124100
  • 125 ml
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $70.76
    $70.76
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $70.76
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F124125
  • 250 ml
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $71.69
    $71.69
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $71.69
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F124250
  • 300 ml
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $72.49
    $72.49
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $72.49
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F124300
  • 500 ml
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $66.20
    $66.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $66.20
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F124500
  • 1 L
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $112.90
    $112.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $112.90
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F124000
  • 1 L
    29/42
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $119.36
    $119.36
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $119.36
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F128000