Synthware Round-Bottom Flasks with Three Necks, Angled
Synthware Round-Bottom Flasks with Three Necks, Angled
Supplier:   Kemtech America
Synthware Round-Bottom Flasks with Three Necks, Angled
Supplier:  Kemtech America
Certificates
Synthware Round-Bottom Flasks with Three Necks, Angled
Synthware Round-Bottom Flasks with Three Necks, Angled
43 Options Available Below
Product Details & Documents
Round bottom with [ST] joints.
  • 3 Angled necks
  • Ground glass joints
  • Heavy wall Borosilicate construction
  • Various capacities and joint sizes available
Heavy wall design. Hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Center Neck [ST] Joint
    Side Neck ST Joints
    Availability
    Price
  • 10 ml
    14/20
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $129.20
    $129.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $129.20
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F431110
  • 25 ml
    14/20
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $134.14
    $134.14
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $134.14
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F431125
  • 25 ml
    19/22
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $136.70
    $136.70
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $136.70
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F439925
  • 50 ml
    14/20
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $165.94
    $165.94
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $165.94
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F431150
  • 50 ml
    19/22
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $123.27
    $123.27
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $123.27
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F439150
  • 50 ml
    19/22
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $145.61
    $145.61
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $145.61
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F439950
  • 50 ml
    24/40
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $141.17
    $141.17
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $141.17
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F434150
  • 50 ml
    24/40
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $155.67
    $155.67
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $155.67
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F434950
  • 50 ml
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $195.30
    $195.30
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $195.30
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F434450
  • 100 ml
    14/20
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $174.19
    $174.19
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $174.19
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F431100
  • 100 ml
    19/22
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $145.00
    $145.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $145.00
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F439100
  • 100 ml
    19/22
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $154.01
    $154.01
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $154.01
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F439900
  • 100 ml
    24/40
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $159.15
    $159.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $159.15
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F434100
  • 100 ml
    24/40
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $178.24
    $178.24
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $178.24
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F434900
  • 100 ml
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $216.63
    $216.63
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $216.63
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F434400
  • 250 ml
    14/20
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $156.98
    $156.98
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $156.98
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F431250
  • 250 ml
    19/22
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $138.79
    $138.79
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $138.79
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F430250
  • 250 ml
    19/22
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $142.87
    $142.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $142.87
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F439250
  • 250 ml
    24/40
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $190.46
    $190.46
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $190.46
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F432250
  • 250 ml
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $220.20
    $220.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $220.20
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F434250
  • 500 ml
    14/20
    14/20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $146.24
    $146.24
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $146.24
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F431500
  • 500 ml
    19/22
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $177.63
    $177.63
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $177.63
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F439500
  • 500 ml
    24/40
    19/22
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $191.94
    $191.94
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $191.94
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F430500
  • 500 ml
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $234.97
    $234.97
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $234.97
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F434500
  • 500 ml
    45/50
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $212.91
    $212.91
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $212.91
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F434524
  • 1000 ml
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $261.51
    $261.51
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $261.51
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F43401L
  • 1000 ml
    45/50
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $251.32
    $251.32
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $251.32
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F431045
  • 2000 ml
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $288.30
    $288.30
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $288.30
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F43242L
  • 2000 ml
    45/50
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $320.54
    $320.54
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $320.54
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F43542L
  • 3000 ml
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $413.39
    $413.39
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $413.39
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F43243L
  • 3000 ml
    29/42
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $421.81
    $421.81
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $421.81
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F43843L
  • 3000 ml
    29/42
    29/42
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $426.87
    $426.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $426.87
    Supplier Number: F43293L
  • 3000 ml
    34/45
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $433.58
    $433.58
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $433.58
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F43343L
  • 3000 ml
    34/45
    29/42
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $439.47
    $439.47
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $439.47
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F43383L
  • 3000 ml
    45/50
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $444.45
    $444.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $444.45
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F43543L
  • 3000 ml
    45/50
    29/42
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $452.94
    $452.94
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $452.94
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F43583L
  • 5000 ml
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $542.85
    $542.85
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $542.85
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F43245L
  • 5000 ml
    29/42
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $551.23
    $551.23
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $551.23
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F43845L
  • 5000 ml
    29/42
    29/42
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $561.37
    $561.37
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $561.37
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F43295L
  • 5000 ml
    34/45
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $568.90
    $568.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $568.90
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F43345L
  • 5000 ml
    34/45
    29/42
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $575.65
    $575.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $575.65
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F43385L
  • 5000 ml
    45/50
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $588.26
    $588.26
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $588.26
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F43545L
  • 5000 ml
    45/50
    29/42
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $596.65
    $596.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $596.65
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: F43585L