KIMBLE® Round-Bottom Boiling Flasks, DWK Life Sciences | Avantor
KIMBLE® Round-Bottom Boiling Flasks, DWK Life Sciences
KIMBLE® Round-Bottom Boiling Flasks, DWK Life Sciences
Certificates
KIMBLE® Round-Bottom Boiling Flasks, DWK Life Sciences
KIMBLE® Round-Bottom Boiling Flasks, DWK Life Sciences
3 Options Available Below
Product Details & Documents
These threaded round bottom boiling flasks are ideal for use with [ST] 14/10 microscale apparatus.
Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements.
Delivery information: Flasks are supplied with a blue, glass-filled nylon cap, a PTFE/silicone septum, and an ethylene propylene O-ring.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Ø ext.
    Availability
    Price
  • 5 ml
    25 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $72.89
    $72.89
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $72.89
    Supplier Number: 746120-0005
  • 10 ml
    31 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $69.87
    $69.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $69.87
    Supplier Number: 746120-0010
  • 25 ml
    42 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $67.06
    $67.06
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $67.06
    Supplier Number: 746120-0025