IRS Alcohol Hydrometers | Avantor
IRS Alcohol Hydrometers
Supplier:   Heathrow Scientific
IRS Alcohol Hydrometers
Certificates
IRS Alcohol Hydrometers
IRS Alcohol Hydrometers
12 Options Available Below
Product Details & Documents
These IRS alcohol hydrometers use the proof scale and comply with IRS specifications.
  • Calibration for use at 15.5 °C/60 °F
Verify the alcohol content of your ethyl alcohol-based spirits with our proof scale hydrometer. Tolerances match those laid out by IRS specifications.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Range
    Longueur
    Subdivisions
    Availability
    Price
  • Internal revenue size B
    80...120 proof, ±0.5% tol.
    230 mm (9.1")
    0.5
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $92.28
    $92.28
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $92.28
    Supplier Number: 6613-B
  • Internal revenue size F
    0...20 proof, ±0.3% tol.
    305 mm (12")
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $98.11
    $98.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $98.11
    Supplier Number: 6613-F
  • Internal revenue size G
    20...40 proof, ±0.4% tol.
    305 mm (12")
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $98.11
    $98.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $98.11
    Supplier Number: 6613-G
  • Internal revenue size H
    40...60 proof, ±0.4% tol.
    305 mm (12")
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $98.11
    $98.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $98.11
    Supplier Number: 6613-H
  • Internal revenue size I
    60...80 proof, ±0.3% tol.
    305 mm (12")
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $98.11
    $98.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $98.11
    Supplier Number: 6613-I
  • Internal revenue size K
    75...95 proof, ±0.3% tol.
    305 mm (12")
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $98.11
    $98.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $98.11
    Supplier Number: 6613-K
  • Internal revenue size L
    90...110 proof, ±0.3% tol.
    305 mm (12")
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $98.11
    $98.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $98.11
    Supplier Number: 6613-L
  • Internal revenue size M
    105...125 proof, ±0.3% tol.
    305 mm (12")
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $98.11
    $98.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $98.11
    Supplier Number: 6613-M
  • Internal revenue size N
    125...145 proof, ±0.3% tol.
    305 mm (12")
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $98.11
    $98.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $98.11
    Supplier Number: 6613-N
  • Internal revenue size P
    145...165 proof, ±0.3% tol.
    305 mm (12")
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $98.11
    $98.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $98.11
    Supplier Number: 6613-P
  • Internal revenue size Q
    165...185 proof, ±0.2% tol.
    305 mm (12")
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $98.11
    $98.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $98.11
    Supplier Number: 6613-Q
  • Internal revenue size R
    185...206 proof, ±0.2% tol.
    305 mm (12")
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $98.11
    $98.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $98.11
    Supplier Number: 6613-R