ContactUsLinkComponent
Inflammable
Toxique
Santé
Méthanol ≥99.9%, ULTRA RESI-ANALYZED® for gas chromatography, for purge and trap GC analysis, J.T.Baker®
   Options durables disponibles
MOC:  Non réglementé, avec information
Certificats
undefined
Inflammable
Toxique
Santé
Méthanol ≥99.9%, ULTRA RESI-ANALYZED® for gas chromatography, for purge and trap GC analysis, J.T.Baker®
   Options durables disponibles
MOC:  Non réglementé, avec information
Certificats
Spécifications
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Environmental certification:
    Chem21 solvent selection guide recommended after discussion
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay (CH₃OH) (by GC, corrected for water):
    Min 99.9 %
  • Residue after Evaporation:
    Max 1 ppm
  • Titrable Acid (µeq/g):
    Max 0.3
  • Titrable Base (µeq/g):
    Max 0.1
  • Water (by KF, coulometric):
    Max 0.08 %
  • Photoionization Detection (PID) Below CRQL:
    Passes Test
  • Electroconductivity Detection (ELCD) Below CRQL:
    Passes Test