Flat-Bottom Boiling Flasks, Chemglass | Avantor
Flat-Bottom Boiling Flasks, Chemglass
Flat-Bottom Boiling Flasks, Chemglass
Supplier:  Chemglass
Certificates
Flat-Bottom Boiling Flasks, Chemglass
Flat-Bottom Boiling Flasks, Chemglass
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Flasks have a single neck, flat bottom, and a [ST] outer joint.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    ST Joint No.
    Availability
    Price
  • 50 ml
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $89.30
    $89.30
    Each
       $89.30
    Supplier Number: CG-1500-01
  • 1 L
    29/42
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $177.00
    $177.00
    Each
       $177.00
    Supplier Number: CG-1500-08