D(+)-Maltose monohydraté, en poudre, Millipore®
Powder.
- :6363-53-7
- :C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
- :MFCD00149343
- :360.32 g/mol
- :13,05736
- :160 - 165 °C
- :160…165 °C
- :Température ambiante
- :200-716-5
Powder.
- :6363-53-7
- :C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
- :MFCD00149343
- :360.32 g/mol
- :13,05736
- :160 - 165 °C
- :160…165 °C
- :Température ambiante
- :200-716-5
- Color:White
- Form:Powder
- Loss on drying:7% max
- Melting range:109-113°C
- Specific rotation [a]25/D:+129.1-+131.7°
Product Family Options
- Type de conditionnementTaille
- Poly bottle100 g-: -
- 1 kg-: -
- : MX0160-20