Hydrometer Jars | Avantor
Hydrometer Jars
Supplier:   Heathrow Scientific
Hydrometer Jars
Certificates
Hydrometer Jars
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Hydrometer jars are made of borosilicate glass and feature a beaded rim with a circular base.
  • Available in a variety of capacities
All hydrometer jars are sized properly to eliminate surface tension effects that lead to inaccurate readings. Models 76546-096 have a graduation line at 1000 ml for precise filling and is designed for use as a sedimentation cylinder.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Désignation
    Use With
    Availability
    Price
  • 100 ml
    Without graduation lines
    max. hydrometer length 185 mm (7.3")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $13.78
    $13.78
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $13.78
    Supplier Number: 21050-100
  • 250 ml
    Without graduation lines
    max. hydrometer length 280 mm (11")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $19.74
    $19.74
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $19.74
    Supplier Number: 21050-250
  • 500 ml
    Without graduation lines
    max. hydrometer length 360 mm (14.2")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $28.48
    $28.48
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $28.48
    Supplier Number: 21050-500
  • 600 ml
    Without graduation lines
    max. hydrometer length 390 mm (15.4")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $29.49
    $29.49
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $29.49
    Supplier Number: 21050-600
  • 1000 ml
    Without graduation lines
    max. hydrometer length 400 mm (15.7")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $46.83
    $46.83
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $46.83
    Supplier Number: 21050-1000
  • 1000 ml
    With graduation lines
    max. hydrometer length 400 mm (15.7")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $72.10
    $72.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $72.10
    Supplier Number: 21050-1000-L