Lanthane (III) oxyde ≥98%, BAKER ANALYZED®
Lanthane (III) oxyde ≥98%, BAKER ANALYZED®
Lanthane (III) oxyde ≥98%, BAKER ANALYZED®
MOC:  Non réglementé
Certificates
Lanthane (III) oxyde ≥98%, BAKER ANALYZED®
MOC:  Non réglementé
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Lot analysis on label. For flame enhancement in atomic absorption spectroscopy.
  • CAS Number:1312-81-8
  • Formule:La₂O₃
  • Numéro MDL:MFCD00011071
  • Molecular Weight:325.81 g/mol
  • Ébullition Pt:4200 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:2315 °C
  • Densité:6,51 g/cm³ (20 °C)
  •  :Management of Change (MOC) category = N
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:215-200-5
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Assay (La₂O₃):
    = 98.0 %
  • Insoluble Matter:
    = 0.01 %
  • Calcium (Ca)(by AAS):
    = 0.001 %
  • Trace Impurities - Magnesium (Mg)(by AAS):
    = 2 ppm
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Glass bottle, amber, wide mouth, black T/E cap
    100 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100g)
    Each (100g) - $435.78
    $435.78
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4 (100g)
    Case of 4 (100g) - $1,743.12
    $1,743.12
    Each (100g)
       $435.78
    Case of 4 (100g)
       $1,743.12
    Supplier Number: BAKRP351-05
    Spécifications:
    MOC:  Non réglementé
    MOC:  Non réglementé
  • Glass bottle, amber, wide mouth, black T/E cap
    250 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250g)
    Each (250g) - $825.93
    $825.93
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4 (250g)
    Case of 4 (250g) - $3,303.70
    $3,303.70
    Each (250g)
       $825.93
    Case of 4 (250g)
       $3,303.70
    Supplier Number: BAKRP351-06
    Spécifications:
    MOC:  Non réglementé
    MOC:  Non réglementé