KIMAX® Flat-Bottom Boiling Flasks, Kimble Chase
Supplier: DWK Life Sciences (KIMBLE)
Jump to:
À propos de cet article
All flasks have a short neck and a full length [ST] 24/40 interchangeable ground glass joint
Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements.
4 Options Available Below
Product Details & Documents
All flasks have a short neck and a full length [ST] 24/40 interchangeable ground glass joint
Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements.
Product Family Options
Informations sur le produit
- CapacitéST Joint No.O.D.×HAvailabilityPrice
- 125 ml24/4065 x 115 mmDiscontinued-Supplier Number: 25055-125
- 250 ml24/4083 x 133 mmLog in pour la disponibilitéPack of 1Pack of 1 - $93.96$93.96Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 12Case of 12 - $1,127.57$1,127.57Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 1$93.96Case of 12$1,127.57Supplier Number: 25055-250
- 300 ml24/4087 x 135 mmEach$71.06Case of 12$382.18Supplier Number: 25055-300
- 500 ml24/40102 x 155 mmLog in pour la disponibilitéPack of 1Pack of 1 - $90.10$90.10Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 12Case of 12 - $1,081.20$1,081.20Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 1$90.10Case of 12$1,081.20Supplier Number: 25055-500
- 1 L24/40130 x 182 mmLog in pour la disponibilitéPack of 1Pack of 1 - $101.15$101.15Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 12Case of 12 - $1,213.80$1,213.80Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 1$101.15Case of 12$1,213.80Supplier Number: 25055-1000