Urée ≥99% U.S.P | Avantor
Urée ≥99% U.S.P
Urée ≥99% U.S.P
MOC:  Régulé
Certificates
Urée ≥99% U.S.P
MOC:  Régulé
4 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
GMP manufactured.
  • GMP manufactured product
Synonymes:  Carbamide
  • CAS Number:57-13-6
  • Formule:NH₂CONH₂
  • Numéro MDL:MFCD00008022
  • Molecular Weight:60.06 g/mol
  • Indice Merck:13,09935
  • Ébullition Pt:197 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:132,7 °C
  • Densité:1,34 g/cm³ (20 °C)
  •  :Management of Change (MOC) category = R
  • Fusion Pt:132.7 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-315-5
  • ATTEINDRE:01-2119463277-33
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • USP - Identification A:
    Passes Test
  • USP - Identification B:
    Passes Test
  • USP - Assay (NH₂CONH₂):
    98.0 - 102.0%
  • USP - Residue on Ignition:
    ≤0.1%
  • USP - Alcohol Insoluble Matter:
    ≤0.04%
  • USP - Organic impurities: Urea related compound A:
    ≤0.1%
  • USP - Organic impurities: Any individual unspecified impurity:
    ≤0.1%
  • USP - Organic impurities: Total impurities:
    ≤2.0%
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Discontinued
    Supplier Number: -
    Spécifications:
    MOC:  Régulé
    MOC:  Régulé
  • Poly bottle, white, blue T/E cap
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $640.67
    $640.67
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4 (500g)
    Case of 4 (500g) - $1,729.31
    $1,729.31
    Each (500g)
       $640.67
    Case of 4 (500g)
       $1,729.31
    Supplier Number: BAKR4206-01
    Spécifications:
    MOC:  Régulé
    MOC:  Régulé
  • Poly bottle, white, blue T/E cap
    2.5 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (3kg)
    Each (3kg) - $1,647.29
    $1,647.29
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4 (3kg)
    Case of 4 (3kg) - $4,373.95
    $4,373.95
    Each (3kg)
       $1,647.29
    Case of 4 (3kg)
       $4,373.95
    Supplier Number: BAKR4206-05
    Spécifications:
    MOC:  Régulé
    MOC:  Régulé
  • PE pail, screw top
    12 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (12kg)
    Each (12kg) - $3,824.10
    $3,824.10
    Each (12kg)
       $3,824.10
    Supplier Number: BAKR4206-07
    Spécifications:
    MOC:  Régulé
    MOC:  Régulé
  • HDPE drum, Flowmor™ package
    50 kg
    Discontinued
    Supplier Number: -
    Spécifications:
    MOC:  Régulé
    MOC:  Régulé
  • HDPE drum, Flowmor™ package
    50 kg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case (50kg)
    Case (50kg)
    Supplier Number: BAKR4206-F8
    Spécifications:
    MOC:  Régulé
    MOC:  Régulé
  • Fiber drum, Leverpack®
    110 lbs.
    Discontinued
    Supplier Number: -
    Spécifications:
    MOC:  Régulé
    MOC:  Régulé