Wide-Range Specific Gravity Hydrometers | Avantor
Wide-Range Specific Gravity Hydrometers
Supplier:   Heathrow Scientific
Wide-Range Specific Gravity Hydrometers
Certificates
Wide-Range Specific Gravity Hydrometers
Wide-Range Specific Gravity Hydrometers
5 Options Available Below
Product Details & Documents
These wide range specific gravity hydrometers are ideal to use when you aren't sure of the approximate value of your liquid. These refractometers can also be used for measuring multiple liquids with different specific gravity amounts.
All of our specific gravity hydrometers are calibrated at 60 °F.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Range
    Longueur
    Subdivisions
    Availability
    Price
  • 1.000...1.250
    165 mm (6.5")
    0.005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6604-1
  • 1.200...1.450
    165 mm (6.5")
    0.005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6604-2
  • 1.400...1.650
    165 mm (6.5")
    0.005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6604-3
  • 1.600...1.850
    165 mm (6.5")
    0.005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6604-4
  • 1.800...2.050
    165 mm (6.5")
    0.005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6604-5