Precision Specific Gravity Hydrometers
Precision Specific Gravity Hydrometers
Supplier:   Heathrow Scientific
Precision Specific Gravity Hydrometers
Certificates
Precision Specific Gravity Hydrometers
Precision Specific Gravity Hydrometers
14 Options Available Below
Product Details & Documents
These precision specific gravity hydrometers measure the ratio of the mass of a solid or liquid to the mass of an equal volume of distilled water.
Each hydrometer has been calibrated for use at 60 °F.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Range
    Longueur
    Subdivisions
    Availability
    Price
  • 0.800...0.910
    305 mm (12")
    0.001
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6603-11
  • 0.900...1.010
    305 mm (12")
    0.001
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6603-12
  • 1.200...1.420
    305 mm (12")
    0.002
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6603-2
  • 1.400...1.620
    305 mm (12")
    0.002
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6603-3
  • 1.600...1.820
    305 mm (12")
    0.002
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6603-4
  • 1.800...2.020
    305 mm (12")
    0.002
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6603-5
  • 2.200...2.240
    305 mm (12")
    0.002
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $107.42
    $107.42
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $107.42
    Supplier Number: 6603-21
  • 2.400...2.620
    305 mm (12")
    0.002
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $107.42
    $107.42
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $107.42
    Supplier Number: 6603-22
  • 0.700...0.810
    305 mm (12")
    0.001
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6603-10
  • 1.000...1.600
    305 mm (12")
    0.005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6603-6
  • 0.700...1.000
    305 mm (12")
    0.005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6603-13
  • 1.000...2.000
    305 mm (12")
    0.01
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $45.90
    $45.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $45.90
    Supplier Number: 6603-7
  • 2.000...3.000
    305 mm (12")
    0.01
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $84.48
    $84.48
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $84.48
    Supplier Number: 6603-8
  • 3.000...4.000
    305 mm (12")
    0.01
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $84.48
    $84.48
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $84.48
    Supplier Number: 6603-9