Ultra Precision Specific Gravity Hydrometers
Supplier:   Heathrow Scientific
Ultra Precision Specific Gravity Hydrometers
Certificates
Ultra Precision Specific Gravity Hydrometers
Ultra Precision Specific Gravity Hydrometers
15 Options Available Below
Product Details & Documents
These ultra precision specific gravity hydrometers measure the ratio of the mass of a solid or liquid to the mass of an equal volume of distilled water.
These hydrometers feature smaller ranges but with higher resolution and have all been calibrated for use at 60 °F.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Range
    Longueur
    Subdivisions
    Availability
    Price
  • 0.700...0.770
    330 mm (13")
    0.0005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $49.15
    $49.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $49.15
    Supplier Number: 6602-2
  • 0.760...0.830
    330 mm (13")
    0.0005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $49.15
    $49.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $49.15
    Supplier Number: 6602-3
  • 0.820...0.890
    330 mm (13")
    0.0005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $49.15
    $49.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $49.15
    Supplier Number: 6602-4
  • 0.880...0.950
    330 mm (13")
    0.0005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $49.15
    $49.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $49.15
    Supplier Number: 6602-5
  • 0.940...1.010
    330 mm (13")
    0.0005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $49.15
    $49.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $49.15
    Supplier Number: 6602-6
  • 1.000...1.070
    330 mm (13")
    0.0005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $49.15
    $49.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $49.15
    Supplier Number: 6602-7
  • 1.060...1.130
    330 mm (13")
    0.0005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $49.15
    $49.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $49.15
    Supplier Number: 6602-8
  • 1.120...1.190
    330 mm (13")
    0.0005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $49.15
    $49.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $49.15
    Supplier Number: 6602-9
  • 1.180...1.250
    330 mm (13")
    0.0005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $49.15
    $49.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $49.15
    Supplier Number: 6602-10
  • 1.240...1.310
    330 mm (13")
    0.0005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $51.38
    $51.38
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $51.38
    Supplier Number: 6602-11
  • 1.300...1.370
    330 mm (13")
    0.0005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $51.38
    $51.38
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $51.38
    Supplier Number: 6602-12
  • 1.360...1.430
    330 mm (13")
    0.0005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $51.38
    $51.38
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $51.38
    Supplier Number: 6602-13
  • 1.420...1.490
    330 mm (13")
    0.0005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $55.82
    $55.82
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $55.82
    Supplier Number: 6602-14
  • 1.480...1.550
    330 mm (13")
    0.0005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $55.82
    $55.82
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $55.82
    Supplier Number: 6602-15
  • 1.720...1.790
    330 mm (13")
    0.0005
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $55.82
    $55.82
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $55.82
    Supplier Number: 6602-19